Storage tubes, 2D barcoded
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-1389/1000 AB-1389/500 AB-1411
MATRAB-1389/1000EA 1240 EUR InStock
MATRAB-1389/1000 MATRAB-1389/500 MATRAB-1411
Storage tubes, 2D barcoded
Fioles
The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated onto the base of each tube to ensure long term sample identification and tracking.
  • Superior sample protection
  • Accurate sample tracking
  • Quick sample identification
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité