Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Vintage Lady Mid
Fournisseur: ELTEN GMBH
74201/39 74201/35 74201/36 74201/37 74201/38 74201/40 74201/41 74201/42
114-8777EA 87.2 EUR InStock
114-8777 114-8773 114-8774 114-8775 114-8776 114-8778 114-8779 114-8780
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Vintage Lady Mid
Chaussures et bottes
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), style vintage et décontracté, fabriquées en cuir de vache ciré dans le respect de l'environnement avec d'une languette rembourrée et d'une semelle fine en PU/TPU bi-densité (Miss L10).
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale grise antistatique (ESD Pro)
  • Semelle intermédiaire non métallique qui résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour les zones où l'humidité est présente et où il existe un risque de pénétration d'objets pointus et tranchants. La chaussure est adaptée à l'ergonomie du pied.
Couleur: Gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité