Laboratory glass cleaner, deconex® 12 PA-x
Fournisseur: Borer
deconex®
DECO516800.00-F10WEA 46.1 EUR InStock
DECO516800.00-F10W DECO516800.00-K05W DECO516800.00-K10W
Laboratory glass cleaner, deconex® 12 PA-x
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Liquid, mildly alkaline cleaning concentrate for manual cleaning of laboratory glassware and reusable laboratory materials in ultrasonic and soaking baths.
  • Rinsable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • Perfect results even at low concentrations
  • Working solution suitable for multiple use and with a broad cleaning spectrum
  • High cleaning performance due to excellent swelling and dispersing capabilities
  • Effective against stubborn deposits
  • Especially recommended for sensitive materials
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité