Hématoxyline solution (Mayer), Clin-Tech
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
4085.9001 4085.9002 4085.9005
VWRK4085.9001EA 107 EUR InStock
VWRK4085.9001 VWRK4085.9002 VWRK4085.9005
Hématoxyline solution (Mayer), Clin-Tech
Haematoxylin staining solutions
These ready to use staining solutions are used in histology and cytology staining.
  • Quick and reliable
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Point de fusion: 291…293 °C
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité