Formaldéhyde 4%, tamponné
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
4187F 4188-B
VWRK4187FEA 148 EUR InStock
VWRK4187F VWRK4188-B
Formaldéhyde 4%, tamponné
Formaldéhyde
Formaldehyde solution 4% (pH = 7).
  • Pre-filled solutions
For use as a general purpose histological fixative.
Conditionnement: In ready-to-use screw cap PTFE or glass containers.
Formule: CH₂O
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité