Creuset
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43498.KGEA 199 EUR InStock
43498.KG
Creuset
Creusets
Creuset en verre de quartz et couvercle
  • Haute pureté chimique
  • Haute résistance à la corrosion
  • Point de fusion élevé
  • Extrême dureté et faible coefficient d'expansion thermique
  • Excellentes qualités d'isolation électrique et transmission optique d'UV à IF
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité