L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Quartz wool
Fournisseur: Roth Carl
9208.1 9208.2
ROTH9208.1EA 0 EUR InStock
ROTH9208.1 ROTH9208.2
Quartz wool
Laine de verre et ouate
This quartz wool is ideal for elementary analysis, as a final stopper in chromatography columns or as a filter aid.
  • Chemically pure
  • Fibre size 5 to 30 µm
Conditionnement: Packed in plastic bottles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité