2-Amino-4,6-dimethylpyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO103580050EA 47 EUR InStock
ACRO103580050 ACRO103580250
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 99%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 65…69,5 °C
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006322
Numéro CAS: 5407-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité