3,3-Diéthoxypropène 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
102770250 102771000
ACRO102770250EA 60.8 EUR InStock
ACRO102770250 ACRO102771000
3,3-Diéthoxypropène 94%
3,3-Diéthoxypropène
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009239
Numéro CAS: 3054-95-3
ONU: 2374
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité