2-Aminoacetophenone hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO103100010EA 35.9 EUR InStock
ACRO103100010 ACRO103100250 ACRO103100050
2-Aminoacetophenone hydrochloride 96%
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Point de fusion: 194 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012873
Numéro CAS: 5468-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95.0 to 105.0 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité