2,1,3-Benzothiadiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO105661000EA 343 EUR InStock
ACRO105661000 ACRO105660250 ACRO105660050
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Formule: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005809
Numéro CAS: 273-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité