(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO107271000EA 321 EUR InStock
ACRO107271000 ACRO107270250 ACRO107270050
(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,0440 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004206
Numéro CAS: 4870-65-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité