2-Cyclohexène-1-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 56.6 EUR InStock
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Cyclohexène-1-ol 95%
2-Cyclohexène-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg)
Densité: 0.984 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001570
Numéro CAS: 822-67-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité