Décylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: n-Decylamine, Decan-1-amine, 1-Aminodecane
111920100 111920500
ACRO111920100EA 56 EUR InStock
ACRO111920100 ACRO111920500
Décylamine 99%
Décylamine
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 216…218 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12…15 °C
Densité: 0.787 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008149
Numéro CAS: 2016-57-1
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité