2,6-Dihydroxynaphtalène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Naphtalène-2,6-diol
ACRO115030050EA 87.4 EUR InStock
ACRO115030050
2,6-Dihydroxynaphtalène 97%
2,6-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004082
Numéro CAS: 581-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité