1-Hexène 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
120750010 120751000
120750010.EA 125 EUR InStock
120750010. 120751000.
1-Hexène 99%, AcroSeal®
1-Hexène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 62…65 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.678 g/cm³
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009505
Numéro CAS: 592-41-6
ONU: 2370
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité