4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121560250 121560050
ACRO121560250EA 58.6 EUR InStock
ACRO121560250 ACRO121560050
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006641
Numéro CAS: 675-10-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 192 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité