Sodium hydrogénosulfate monohydraté 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium hydrogénosulfate à 1 molécule d'eau
ACRO125005000EA 43.6 EUR InStock
ACRO125005000 ACRO125000025 ACRO125000100
Sodium hydrogénosulfate monohydraté 99% pour analyses
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Formule: NaHSO₄·H₂O
MW: 138,08 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité