Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
125490100 125490500
ACRO125490100EA 64.6 EUR InStock
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formule: C₄H₁₀S₃
Point d'ébullition: 135…136 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1.183 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004893
Numéro CAS: 3570-55-6
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité