Méthoxyacétonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 66.1 EUR InStock
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Méthoxyacétonitrile 98%
Méthoxyacétonitrile
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 118…119 °C (731 mmHg)
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001892
Numéro CAS: 1738-36-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité