2-(Méthylthio)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
127110050 127110250
ACRO127110050EA 35.6 EUR InStock
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Méthylthio)aniline 97%
2-(Méthylthio)aniline
Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (760 mmHg)
Densité: 1.111 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007708
Numéro CAS: 2987-53-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité