N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
127620010 127620050
ACRO127620010EA 94.9 EUR InStock
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (1 mmHg)
Densité: 0.921 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003176
Numéro CAS: 13220-33-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité