Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
128430250 128431000
ACRO128430250EA 37.2 EUR InStock
ACRO128430250 ACRO128431000
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007430
Numéro CAS: 1694-92-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité