2-Phénylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
130900250 130900050
ACRO130900250EA 145 EUR InStock
ACRO130900250 ACRO130900050
2-Phénylpyridine 97%
2-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 268…270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 76 - 77 °C
Densité: 1.086 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006280
Numéro CAS: 1008-89-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité