Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO131210010EA 57.2 EUR InStock
ACRO131210010 ACRO131210050 ACRO131210250
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) 98%
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin)
Formule: C₃₀H₃₄O₁₃
MW: 602,59 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074824
Numéro CAS: 124-87-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 % (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité