β-Sitosterol with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
Fournisseur: Thermo Scientific
132720050 132721000 132725000
ACRO132720050EA 34.8 EUR InStock
ACRO132720050 ACRO132721000 ACRO132725000
β-Sitosterol with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
beta-Sitosterol
Formule: C₂₉H₅₀O
Point de fusion: 139…142 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003631
Numéro CAS: 83-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.5 %
GC ≤3.0 % (Others) Typical
Specific optical rotation -24° to -32° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité