3-Aminoisoxazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
133530050 133530250
ACRO133530050EA 107 EUR InStock
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formule: C₃H₄N₂O
Point d'ébullition: 226…228 °C (760 mmHg)
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038814
Numéro CAS: 1750-42-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité