Potassium fluorure 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
146000050 146000250
ACRO146000050EA 81.5 EUR InStock
ACRO146000050 ACRO146000250
Potassium fluorure 99.99% (sur base traces de métaux)
Potassium fluorure
Formule: KF
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité