2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
147750010 147750050
ACRO147750010EA 57 EUR InStock
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007204
Numéro CAS: 6361-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité