Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
148670250 148671000
ACRO148670250EA 60 EUR InStock
ACRO148670250 ACRO148671000
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 161…163 °C (760 mmHg)
Densité: 0.926 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001457
Numéro CAS: 2043-61-0
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité