4-Butylaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 27.7 EUR InStock
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylaniline 97%
4-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0.945 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007925
Numéro CAS: 104-13-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité