5-Bromoindoline-2,3-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO154230050EA 28.8 EUR InStock
ACRO154230050 ACRO154230250
5-Bromoindoline-2,3-dione 98%
5-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149345
Numéro CAS: 87-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité