α,α'-Dibromo-m-xylène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(bromométhyl)benzène
ACRO155050050EA 60.8 EUR InStock
ACRO155050050 ACRO155050250
α,α'-Dibromo-m-xylène 97%
α,α'-Dibromo-m-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000178
Numéro CAS: 626-15-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité