Diéthoxyacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
156070250 156071000
ACRO156070250EA 47.8 EUR InStock
ACRO156070250 ACRO156071000
Diéthoxyacétate d'éthyle 98%
Diéthoxyacétate d'éthyle
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 198…200 °C (761 mmHg)
Densité: 0.989 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009231
Numéro CAS: 6065-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meg/g
Thiophene Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité