Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
158610250 158611000
ACRO158610250EA 79.4 EUR InStock
ACRO158610250 ACRO158611000
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 99+%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063259
Numéro CAS: 4163-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +21° to +26° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité