1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Indole-2-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindole-2-carboxylic acid
158640010 158640050
ACRO158640010EA 61.7 EUR InStock
ACRO158640010 ACRO158640050
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 212…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005801
Numéro CAS: 16136-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité