1,2,3,6-Tetrahydropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
158870010 158870050
ACRO158870010EA 117 EUR InStock
ACRO158870010 ACRO158870050
1,2,3,6-Tetrahydropyridine 98%
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005949
Numéro CAS: 694-05-3
ONU: 2410
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité