Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
159350250 159351000 159355000
ACRO159350250EA 35.5 EUR InStock
ACRO159350250 ACRO159351000 ACRO159355000
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Formule: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Point de fusion: 232 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012421
Numéro CAS: 3162-58-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité