Amantadine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160470050 160470250
ACRO160470050EA 56.3 EUR InStock
ACRO160470050 ACRO160470250
Amantadine 96%
Amantadine
Formule: C₁₀H₁₇N
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074732
Numéro CAS: 768-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité