1,1-Diéthoxytriméthylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
162080100 162080500
ACRO162080100EA 35.2 EUR InStock
ACRO162080100 ACRO162080500
1,1-Diéthoxytriméthylamine 95%
1,1-Diéthoxytriméthylamine
Formule: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (760 mmHg)
Densité: 0.859 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009227
Numéro CAS: 1188-33-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité