3-Chloropropyne 70% (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO162701000EA 90 EUR InStock
ACRO162701000
3-Chloropropyne 70% (p/p)
3-Chloropropyne
Formule: C₃H₃Cl
MW: 74,51 g/mol
Point d'ébullition: 60…63 °C (760 mmHg)
Densité: 0,963 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000980
Numéro CAS: 624-65-7
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
Assay 68 to 72 %
Ash ≤0.5 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité