4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO163330100EA 115 EUR InStock
ACRO163330100 ACRO163330500
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (36 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,381 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006083
Numéro CAS: 49844-90-8
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité