2,3-Diméthyl-1,3-butadiène 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 36.8 EUR InStock
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène 98% stabilisé
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.726 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008595
Numéro CAS: 513-81-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité