Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
163750250 163751000
ACRO163750250EA 142 EUR InStock
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₉ClN₂O₂S
MW: 232,69 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006085
Numéro CAS: 5909-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité