3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methoxypyridine
163540010 163540050
ACRO163540010EA 79.8 EUR InStock
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,1253 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006015
Numéro CAS: 20928-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité