Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
163760010 163762500
ACRO163760010EA 179 EUR InStock
ACRO163760010 ACRO163762500
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClN₂O
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006725
Numéro CAS: 54745-92-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité