9-BBN monomer 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
165811000 165818000
165811000.EA 81.5 EUR InStock
165811000. 165818000.
9-BBN monomer 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
9-BBN monomer
Formule: C₈H₁₅B
Densité: 0.884 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074742
Numéro CAS: 280-64-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid (solution under an inert atmosphere)
Strength 0.45 to 0.55 M (calc. molarity of 9-BBN based on active hydrogen)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité