N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methylpropargylamine
165540010 165540050
ACRO165540010EA 47.1 EUR InStock
ACRO165540010 ACRO165540050
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine
Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (760 mmHg)
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008573
Numéro CAS: 35161-71-8
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité