1-Hydroxyisoquinoleine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
166460010 166460050
ACRO166460010EA 63 EUR InStock
ACRO166460010 ACRO166460050
1-Hydroxyisoquinoleine 98%
1-Hydroxyisoquinoleine
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 211…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006899
Numéro CAS: 491-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité