Lactobionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
167110250 167111000
ACRO167110250EA 82.9 EUR InStock
ACRO167110250 ACRO167111000
Lactobionic acid 97%
Lactobionic acid
Formule: C₁₂H₂₂O₁₂
Point de fusion: 113…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078147
Numéro CAS: 96-82-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +22.8° to +28.8° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 4 h)
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤80 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité